Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem tkanki jelita myszy zawierającym Helicobacter pylori. Odpowiedni do stosowania ze zmodyfikowaną procedurą barwienia srebrem Steinera-Steinera nr HT101.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori | description human intestine tissue containing mucins | description human intestine tissue containing argentaffin granules | description - |
| biological source mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori) | biological source human intestine (tissue containing mucins) | biological source human intestine (tissue containing argentaffin granules) | biological source human liver (tissue containing reticular fibers) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?