Kluczowe dokumenty
06-719
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LexA, region wiążący DNA
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
200 μG
1890,00 zł
1890,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
E. coli
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Escherichia coli K12 ... Lexa(948544)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-LexA umożliwia wykrywanie białka LexA i rekombinowanych białek połączonych z białkiem LexA. Przeciwciało to może być stosowane do wykrywania ekspresji potencjalnych białek przynęty skonstruowanych do stosowania z drożdżowym systemem dwuhybrydowym lub innymi systemami pułapek interakcyjnych. LexA dodaje około 22 do 25 kDa do białka, w zależności od liczby dodatkowych aminokwasów.
Specyficzność
Rozpoznaje część LexA białek fuzyjnych przynęty stosowanych w systemie dwuhybrydowym drożdży.
Immunogen
Znakowana His domena wiążąca DNA białka LexA odpowiadająca resztom aminokwasowym 1-202
Zastosowanie
Wykryj LexA za pomocą przeciwciała anty-LexA, region wiążący DNA (królicze przeciwciało poliklonalne), które wykazało działanie w IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on LexA-pRB transfected yeast lysate
Opis wartości docelowych
24 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Ekstrakt komórek drożdży transfekowanych LexA-pRB
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Fan Chen et al.
Molecular and cellular biology, 36(15), 2039-2050 (2016-05-18)
Cohesin associates with distinct sites on chromosomes to mediate sister chromatid cohesion. Single cohesin complexes are thought to bind by encircling both sister chromatids in a topological embrace. Transcriptionally repressed chromosomal domains in the yeast Saccharomyces cerevisiae represent specialized sites
Notch signaling is antagonized by SAO-1, a novel GYF-domain protein that interacts with the E3 ubiquitin ligase SEL-10 in Caenorhabditis elegans.
Hale, VA; Guiney, EL; Goldberg, LY; Haduong, JH; Kwartler, CS; Scangos, KW; Goutte, C
Genetics null
Yasmine Ligerot et al.
PLoS genetics, 13(12), e1007089-e1007089 (2017-12-09)
Strigolactones (SLs) are well known for their role in repressing shoot branching. In pea, increased transcript levels of SL biosynthesis genes are observed in stems of highly branched SL deficient (ramosus1 (rms1) and rms5) and SL response (rms3 and rms4)
The SOS regulatory system of Escherichia coli.
Little, J W and Mount, D W
Cell, 29, 11-22 (1982)
Seiji Tanaka
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(12), 781-788 (2019-10-11)
Protein-protein interactions are one of the most basic and critical processes underlying biological functions. Thus, identification of the interacting proteins of a protein of interest and further elucidation of the roles of the interactions is critical for understanding the related