06-429-I
Anti-IGF-IRα subunit Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain, IGF-IRα subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgY
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot detected IGF-IRα subunit in human IGF-IR-expressing C4 cells.
Signaling
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IGF-IRα subunit in 10 µg of human IGF-IR-expressing murine fibroblast LISN C4 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1