Wybierz wielkość
454,00 zł
454,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
biological source
synthetic (organic)
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
≥300,000
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
<10% water (by Karl Fischer)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt ≥300,000 | mol wt 30,000-70,000 | mol wt ≥300,000 | mol wt 1,000-5,000 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form solid |
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Białka macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak laminina, kolagen i fibronektyna, mogą być stosowane jako podłoża do mocowania komórek w hodowli komórkowej.
Poli-lizyna zwiększa wiązanie komórek z dodatnio naładowanymi jonami powierzchniowymi, optymalizując interakcje elektrostatyczne na powierzchniach hodowli w celu zwiększenia przyczepności komórek.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Protokoły
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Przyleganie komórek do stałych podłoży za pomocą poli-lizyny, która wzmacnia elektrostatyczne oddziaływanie między ujemnie naładowanymi jonami błony komórkowej a powierzchnią hodowli.