05-758-I
Anti-FE65 Antibody, clone 3H6
clone 3H6, from mouse
Synonim(y):
Amyloid-beta A4 precursor protein-binding family B member 1, Protein FE65
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RACGAP1(29127)
mouse ... Apbb1(11785)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Isotype Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1