Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA001909
Sigma-Aldrich
Anti-LAMC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Laminin B2 chain antibody produced in rabbit, Anti-Laminin subunit γ-1 precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
STKAEAERTFAEVTDLDNEVNNMLKQLQEAEKELKRKQDDADQDMMMAGMASQAAQEAEINARKAKNSVTSLLSIINDLLEQLGQLDTVDLNKLNEIEGTLNKAKDEMKVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMC1(3915)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Laminina jest dużą mozaikową glikoproteiną złożoną o masie 900 kDa syntetyzowaną przez szereg komórek i odkładaną w błonach podstawnych. LAMC1 (podjednostka lamininy γ-1) jest składnikiem lamininy. Zawiera powtórzenie bogate w cysteinę i region globularny. LAMC1 jest związany z różnymi funkcjami biologicznymi, takimi jak przyłączanie komórek, mitogeneza, migracja i różnicowanie komórek. Jest on regulowany w górę w rakach surowiczych o wysokim stopniu złośliwości (HGSC).
Immunogen
Laminin subunit γ-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LAMC1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86216
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You-Quan Wang et al.
Breast cancer research and treatment, 188(1), 1-14 (2021-03-31)
Breast cancer (BC) is the most prevalent cancer in women with an estimated incidence of 10% and the leading cause of mortality due to its heterogenous property and high metastasis rate. Development of novel therapy is very necessary and requires
Kala Visvanathan et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 11(11), 697-706 (2018-09-21)
The prognosis of women diagnosed with invasive high-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is poor. More information about serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) and serous tubal intraepithelial lesions (STIL), putative precursor lesions of HGSC, could inform prevention efforts. We conducted a
Jennifer X Ji et al.
The Journal of pathology, 258(4), 325-338 (2022-08-30)
Clear cell ovarian carcinoma (CCOC) is the second most common subtype of epithelial ovarian carcinoma. Late-stage CCOC is not responsive to gold-standard chemotherapy and results in suboptimal outcomes for patients. In-depth molecular insight is urgently needed to stratify the disease
Lin-Yu Chen et al.
The Journal of pathology, 248(3), 363-376 (2019-03-19)
Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase-1, TET1, takes part in active DNA demethylation. However, our understanding of DNA demethylation in cancer biology and its clinical significance remain limited. This study showed that TET1 expression correlated with poor survival in advanced-stage epithelial ovarian
K Beck et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 4(2), 148-160 (1990-02-01)
Laminin is a large (900 kDa) mosaic protein composed of many distinct domains with different structures and functions. Globular and rodlike domains are arranged in an extended four-armed, cruciform shape that is well suited for mediating between distant sites on
Questions
  1. Any recommendations on what dilution is best for human and mouse tissue IHC? and what blocking conditions. Any literature on this, other than protein atlas data?
    1 answer
    1. A dilution of 1:200-1:500 is recommended for immunohistochemistry. The protocol can be found at the following link: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/immunohistochemistry/immunohistochemistry-procedure. Citations using this antibody can be found at CiteAb: https://www.citeab.com/antibodies/1510734-hpa001909-anti-lamc1-antibody-produced-in-rabbit?des=