Merck
AB3830
Przeciwciało przeciw kaweolinie-1, fosfospecyficzne (Tyr14)
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse, monkey
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr14)
Gene Information
human ... CAV1(857)
Immunogen
Epitop: fosfospecyficzny (Tyr14)
Sprzężony z KLH, syntetyczny fosfo-peptyd odpowiadający resztom otaczającym Tyr14 ludzkiej kaweoliny-1
Application
To przeciwciało anty-Caveolin-1, fosfospecyficzne (Tyr14) jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania Caveolin-1.
Western blotting 1:1000 (aby uzyskać najlepsze wyniki, inkubować membranę z rozcieńczonym przeciwciałem w 5% BSA, 1X TBS, 0,1% Tween-20 w temperaturze 4°C z delikatnym wytrząsaniem, przez noc).
Immunoprecypitacja 1:50
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje kaweolinę-1 tylko wtedy, gdy jest fosforylowana przy tyrozynie 14. To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z caveolin-2, -3 lub caveolin-1beta, lub krótką izoformą caveolin-1.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2