05-572
Anti-Caspase 9 Antibody, clone 96-2-22
clone 96-2-22, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
96-2-22, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP9(842)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1