Kluczowe dokumenty
05-536
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IKKα, klon 14A231
clone 14A231, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14A231, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Specyficzność
Rozpoznaje IKKα.
Immunogen
Ludzka IKKα o pełnej długości ze znacznikiem His
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-IKKα, klon 14A231 jest przeciwciałem przeciwko IKKα do stosowania w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Opis wartości docelowych
85 kDa
Postać fizyczna
Białko G oczyszczone IgG1 w PBS zawierającym 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Se-Ran Yang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 40(2), 147-158 (2008-08-09)
The activation of transcription factor NF-kappaB is controlled by two main pathways: the classical canonical (RelA/p65-p50)- and the alternative noncanonical (RelB/p52)-NF-kappaB pathways. RelB has been shown to play a protective role in RelA/p65-mediated proinflammatory cytokine release in immune-inflammatory lymphoid cells.
Willie Wilson et al.
Cancer research, 68(19), 8156-8163 (2008-10-03)
Constitutive nuclear factor kappaB (NF-kappaB) activation is among the many deregulated signaling pathways that are proposed to drive pancreatic cancer cell growth and survival. Recent reports suggest that glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3beta) plays a key role in maintaining basal NF-kappaB
Hong Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(26), e2123247119-e2123247119 (2022-06-24)
Mitochondria, a highly metabolically active organelle, have been shown to play an essential role in regulating innate immune function. Mitochondrial Ca2+ uptake via the mitochondrial Ca2+ uniporter (MCU) is an essential process regulating mitochondrial metabolism by targeting key enzymes involved
IkappaB kinase: beginning, not the end.
Verma, I M and Stevenson, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 11758-11760 (1997)
Daniela S Bassères et al.
Genes & cancer, 5(1-2), 41-55 (2014-06-24)
Activating mutations in KRAS are prevalent in cancer, but therapies targeted to oncogenic RAS have been ineffective to date. These results argue that targeting downstream effectors of RAS will be an alternative route for blocking RAS-driven oncogenic pathways. We and