05-479
Anti-Cytochrome C Antibody, clone C-7
ascites fluid, clone C-7, Upstate®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, horse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYCS(54205)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1