Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Br2N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
947 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COCCN1C2=NC(=CS2)N3C=C(N=C3Br)Br
InChI
1S/C10H10Br2N4OS/c11-7-5-16(9(12)13-7)8-6-18-10(14-8)15-1-3-17-4-2-15/h5-6H,1-4H2
InChI key
AZLNRGRZOLVWRX-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek morfolinylotiazolowy, który selektywnie wiąże się z domeną wiążącą DNA receptora androgenowego (AR) i blokuje jego aktywność (IC50 = 340 nM w komórkach PC3). Jego działanie hamujące jest porównywalne do enzalutamidu (IC50 = 314 nM). Nie wpływa na zmutowane formy AR Y594D i Q592D. Jednak aktywność AR mutantów Y594A i Q592A może być hamowana w znacznie wyższych stężeniach (3 - 6 mM). Wykazano, że obniża ekspresję genów reagujących na AR w komórkach LNCaP, jednak nie wpływa na ekspresję genów reagujących na genotoksyny. Hamuje wzrost wrażliwych na androgeny ksenograftów LNCaP u myszy (~100 mg/kg, i.p., b.i.d.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
VPC-14449 jest związkiem przepuszczalnym dla komórek, który selektywnie wiąże się z domeną wiążącą DNA receptora androgenowego (AR) i blokuje jego aktywność (IC₅₀ = 340 nM w komórkach PC3).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor androgenowy
Receptor androgenowy
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Dalal, K., et al. 2014. J. Biol. Chem.289, 26417.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?