Kluczowe dokumenty
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anty-panfosfo-seryna/treonina
Wybierz wielkość
100 μL
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.51 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zawierającej fosforylowaną serynę/treoninę.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)