Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA303, monoclonal
species reactivity
human, vertebrates
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw dimetylo-histonie H3 (Lys4) i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys4) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP kodujących GAPDH.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna G ChIP (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot:
Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 05-1338, Anti-dimethyl H3 (Lys4), klon CMA303 w stężeniu 2,0 µg/ml (rozcieńczenie 1:500). Białka wizualizowano przy użyciu IgG anty-mysiej osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Analiza ChIP-seq:
Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 2 µg przeciwciała anty-dimetylo-histonowego H3 (Lys4) (nr kat. 05-1338), 20 µL kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA za pomocą kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na instrumencie Illumina HiSeq. Ponad szesnaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zostały zidentyfikowane przy użyciu MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), z pikami i odczytami wizualizowanymi jako niestandardowa ścieżka w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED. Najwyższe 25% pików zidentyfikowanych w zbiorach danych 04-790 i 05-1338 wykazało 92 i 90% pokrywania się z pikami zidentyfikowanymi w ścieżce ENCODE H3K4me2 BROAD Histone dla HeLa S3.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do immunocytochemii.
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje histon H3 dimetylowany na Lys4 w teście Luminex.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Western Blot Analysis: 2 μg/mL (1:500) dilution of this antibody detected dimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, vertebrates | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human, vertebrates | species reactivity vertebrates, human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone CMA303, monoclonal | clone CMA303, monoclonal | clone CMA304, monoclonal | clone CMA307, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c