Kluczowe dokumenty
03-186
Sigma-Aldrich
HDAC8 ludzki rekombinowany
Wybierz wielkość
100 U
2700,00 zł
2700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 U
2700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
2700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
Próba
>50% (SDS-PAGE)
metody
enzyme immunoassay: suitable
Opis ogólny
HDAC8 jest fosforylowany in vivo przez PKA, co skutkuje zmniejszoną aktywnością i hiperacetylacją docelowych miejsc HDAC8, takich jak histony H3 i H4. Ponadto HDAC8 może być również hamowany przez trichostatynę A. HDAC8 jest powiązany z ostrą białaczką szpikową.
Ludzki rekombinowany HDAC8 wyrażany w E. Coli
Zastosowanie
Testy deacetylazy HDAC
Właściwości fizyczne
~42 kDa
Postać fizyczna
W płynie zawierającym 10 mM Tris, pH 7,5, 100 mM NaCl, 3 mM MgCl2 i 10% glicerolu. Roztwór zamrożony.
Definicja jednostki: 1U = 1 pmol/min w 37°C przy użyciu standardowego testu flourometrycznego do pomiaru aktywności deacetylacji.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -80°C. Enzym jest stabilny w lodzie przez 30 do 60 minut, ale może stracić aktywność po rozcieńczeniu i/lub dłuższym przechowywaniu w lodzie. Zaleca się, aby rozmrożenie i dodanie enzymu do dołków testowych zostało wykonane w jak najkrótszym czasie przed rozpoczęciem testu i aby rozmrożony enzym był przechowywany w lodzie przez cały czas. Najlepszą wydajność uzyskuje się przez dodanie schłodzonego, nierozcieńczonego enzymu bezpośrednio do wstępnie ogrzanego buforu i natychmiastowe dodanie wstępnie ogrzanego substratu. Pozostały, niewykorzystany enzym należy szybko ponownie zamrozić, na przykład przez zamrożenie w suchej/lodowej kąpieli etanolowej lub w ciekłym azocie. Enzym jest stabilny przez co najmniej 4 cykle zamrażania/rozmrażania. Aby zminimalizować liczbę cykli zamrażania/rozmrażania, należy podzielić HDAC8 do oddzielnych probówek przed przechowywaniem w temperaturze -80°C.