Przejdź do
03-0164-00
Zestaw ® Human IL-17F o wysokiej czułości
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-17F in human serum and plasma
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-17F, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-17F, Zestaw do testu immunologicznego IL17F, Zestaw do testu immunologicznego interleukiny-17F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
4980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ® Human IL-17F o wysokiej czułości,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-17F in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-17F zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • Detect the Undectable: Detects IL-17F at concentrations as low as 200 fg/mL, enabling precise quantification of low-abundance cytokines in human plasma and serum.
  • Wide Dynamic Range: Standard curve spans 100-100,000 fg/mL, supporting both basal and elevated IL-17F levels in diverse sample types.
  • Advance Th17 Pathway Research: IL-17F is a critical cytokine in autoimmune and inflammatory diseases such as asthma, psoriasis, and IBD. This assay supports mechanistic studies and therapeutic development.
  • Enable Early Biomarker Discovery: Detect subclinical cytokine shifts with high sensitivity, ideal for identifying early disease markers and monitoring immune responses.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 200 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 100-100,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 99% Plasma: 101%
  • Recovery: Serum: 94% Plasma: 105%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although IL-17F was detectable in non-human primate samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-0159-0003-0190-0003-0160-00
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
plasma
serum
input
plasma
serum
input
serum
plasma (K2 EDTA)
input
plasma
serum
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B