Przejdź do
AG230
Kwaśne białko fibrylarne gleju, świńskie
Synonim(y):
GFAP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>99% (pure GFAP)
Biological source:
Porcine
Mol wt:
calculated mol wt 49.44 kDa (428 a.a. spliced isoform; NP_001231326), calculated mol wt 53.63 kDa (468 a.a. spliced isoform; XP_005668766)
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
>99% (pure GFAP)
form
liquid
mol wt
calculated mol wt 49.44 kDa (428 a.a. spliced isoform; NP_001231326), calculated mol wt 53.63 kDa (468 a.a. spliced isoform; XP_005668766)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
pig ... GFAP(396562)
General description
Glejowe kwaśne białko fibrylarne (UniProt F1RR02) jest kodowane przez gen GFAP (Gene ID 396562) u świń. GFAP jest filamentem pośrednim typu III (IF), który pomaga utrzymać wytrzymałość mechaniczną astrocytów i jest blisko spokrewniony z wimentyną, desminą i peryferyną, które są zaangażowane w strukturę i funkcję cytoszkieletu komórkowego. GFAP ulega ekspresji w astrocytach w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), gdzie bierze udział w wielu ważnych procesach OUN, w tym w komunikacji komórkowej i funkcjonowaniu bariery krew-mózg (BBC). GFAP zawiera charakterystyczną trójdzielną strukturę domeny wśród członków IF, centralną α-helikalną domenę pręcikową (a.a. 73-377) otoczoną nie-α-helikalną N-końcową domeną głowy (a.a. 1-72) i C-końcową domeną ogona (a.a. 378-432). Domeny głowy i ogona są najbardziej strukturalnie zmienne wśród białek IF, a ich udział w montażu filamentów różni się w zależności od białek IF. W przypadku GFAP domena ogonowa jest ważna dla montażu filamentu. Mutacja R416W domeny ogonowej jest powiązana z zaburzeniem neurologicznym Alexander disease (AxD).
Oczyszczone świńskie kwaśne białko fibrylarne (GFAP) oczyszczone z rdzenia kręgowego.
Physical form
Płyn. Bufor = PBS.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Analysis Note
pojedyncze pasmo 50 kDa przez SDS-PAGE.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5541AB5804SAB5700611
description
-
description
Chemicon®, from chicken
description
serum, Chemicon®
description
-
biological source
Porcine
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
assay
>99% (pure GFAP)
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
2.32 mg/ml
form
liquid
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
mol wt
calculated mol wt 49.44 kDa (428 a.a. spliced isoform; NP_001231326), calculated mol wt 53.63 kDa (468 a.a. spliced isoform; XP_005668766)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
49, 50
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)