Przejdź do
SYNF362014M
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F362014M, glass filter funnel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F362014M
frit O.D.
20 mm
capacity
15 mL , 15 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF362014CSYNF362019MSYNF362024M
frit O.D.
20 mm
frit O.D.
20 mm
frit O.D.
20 mm
frit O.D.
20 mm
manufacturer/tradename
Synthware F362014M
manufacturer/tradename
Synthware F362014C
manufacturer/tradename
Synthware F362019M
manufacturer/tradename
Synthware F362024M
capacity
15 mL , 15 mL
capacity
15 mL , 15 mL
capacity
15 mL , 15 mL
capacity
15 mL , 15 mL
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)