Merck
U-006
Supelco
U-51754-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21D3Cl2N2O · HCl
Masa cząsteczkowa:
382.77
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN([C@@H](CCCC1)[C@H]1N(C)C([2H])([2H])[2H])C(CC(C=C2Cl)=CC=C2Cl)=O.Cl
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny 6531 jest oferowany jako roztwór zwolniony z DEA i nadaje się do ilościowego oznaczania poziomów U-51754 w moczu lub krwi metodami LC-MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, testach narkotykowych w moczu lub zastosowaniach analizy kryminalistycznej. U-51754 jest bardzo silnym agonistą opioidowym, strukturalnie niezwiązanym z fentanylem, co zostało potwierdzone w przypadku przedawkowania opioidów i zgonów. Nowe syntetyczne opioidy (NSO) stworzone w celu obejścia przepisów dotyczących kontroli narkotyków, takie jak U-51754, nie mają uznanego zastosowania terapeutycznego, są potajemnie produkowane i sprzedawane w konwencjonalnej lub ciemnej sieci.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)