Merck
P-067
Supelco
Phenytoin-D10 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D10H2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1NC(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(N1)=O
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
CXOFVDLJLONNDW-LHNTUAQVSA-N
Opis ogólny
A Certified Spiking Solution® suitable for use as an internal standard in LC/MS or GC/MS phenytoin testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, medication monitoring, or pharmaceutical research applications. Phenytoin is an antiepileptic drug used in the prevention and treatment of seizures.
Zastosowanie
  • Phenytoin-D₁₀ in therapeutic drug monitoring: A study developed a simple isotope dilution electrospray ionization tandem mass spectrometry method for the determination of free phenytoin, utilizing Phenytoin-D₁₀. This approach significantly enhances the precision of therapeutic monitoring for antiepileptic treatments (Garg et al., 2013).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3