T0100000
Testosterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
testosterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta