B-041
Barbiturate Mix-5 solution
250 μg/mL each component in methanol, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
Amobarbital
Butalbital
Pentobarbital
Phenobarbital
Secobarbital
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC/IV (Portugal)
stężenie
250 μg/mL each component in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Barbiturate reference standards: Although specific PubMed articles are not available, Barbiturate Mix-5 solution is a crucial analytical tool in the pharmaceutical sector, used as a reference standard for the calibration and validation of analytical instrumentation, particularly in chromatography, to ensure the precise quantification of barbiturates in drug formulations and forensic samples.
- CNS depressant research: This mix is vital for biochemical assays that explore the pharmacodynamics and pharmacokinetics of central nervous system depressants, aiding in the understanding of their therapeutic and side effect profiles.
- Pharmaceutical compound calibration: Barbiturate Mix-5 solution serves as an essential calibration standard in pharmaceutical research, helping to maintain stringent quality control measures and compliance with regulatory standards for drug safety and efficacy.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup