Merck
SCD-003
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
Synonim(y):
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Beilstein:
1912416
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
vial of 1 g
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Klucz InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibenz[a,h]anthracene belongs to the class of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are a group of well-known environmental pollutants with both mutagenic and carcinogenic properties. They are released into the environment by the pyrolysis of organic materials.
Zastosowanie
Dibenz[a,h]anthracene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cane sugar, marine samples, bulk precipitation and runoff waters by chromatography techniques.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation and runoff waters in an urban region (Poland)
Grynkiewicz M, et al.
Atmospheric Environment, 36(2), 361-369 (2002)
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in cane sugar
Tfouni SAV and Toledo MCF
Food Control, 18(8), 948-952 (2007)
Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in marine samples of Siokolo Fishing Settlement
Anyakora C, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 323-330 (2005)
A Perico et al.
Archives of environmental health, 56(6), 506-512 (2002-04-18)
In this study, the authors evaluated exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in workers exposed to exhaust gas from cars, and they assessed the efficiency of urinary 1-hydroxypyrene as an indicator of exposure to pyrene and PAHs. The authors
M Shou et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 328(1), 201-207 (1996-04-01)
The metabolic activation of the potent carcinogen dibenzo[a,h]anthracene (DB[a,h]A) was investigated with recombinant human cytochrome P450 enzymes 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2E1, 3A3, 3A4, and 3A5 expressed in hepatoma G2 cells and with 14 different human liver microsomes. Three dihydrodiols