Przejdź do
SQC017
PAHs by HPLC
certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-017
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. PAHs by HPLC has been used as a certified reference material for the quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in complex mixtures using trapped ion mobility spectrometry coupled to mass spectrometry (TIMS-MS).
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)