Kluczowe dokumenty
S-117
Supelco
MDMB-FUBINACA solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.44
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
MDMB-FUBINACA, znany również jako MDMB(N)-Bz-F i FUB-MDMB, jest silnym syntetycznym agonistą receptora kannabinoidowego na bazie indazolu, sprzedawanym jako narkotyk designerski. Ten certyfikowany roztwór nasycający® nadaje się do stosowania w metodach testowania syntetycznych kannabinoidów za pomocą LC/MS lub GC/MS do zastosowań w toksykologii klinicznej, testowaniu narkotyków w moczu i analizie kryminalistycznej.
W przypadku tych syntetycznych kannabinoidów, które są obecnie kontrolowane na poziomie federalnym, nasze certyfikowane standardy roztworów tych substancji są zwolnione z DEA, umożliwiając laboratoriom składanie zamówień bez dodatkowych formalności regulacyjnych. W przypadku klientów z USA mogą obowiązywać wymogi regulacyjne specyficzne dla danego stanu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)