Merck
S-110
Supelco
ADB-FUBINACA solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.43
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC=CC=C3C(C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N)=O)=O)=N2
Klucz InChI
ZSSGCSINPVBLQD-GOSISDBHSA-N
Opis ogólny
ADB-FUBINACA jest silnym syntetycznym agonistą receptora kannabinoidowego, który został znaleziony w mieszankach ziołowych typu Spice. Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni jako materiał wyjściowy do kalibratorów lub kontroli w metodach syntetycznych kannabinoidów GC/MS lub LC/MS do testowania narkotyków w moczu, analizy kryminalistycznej lub zastosowań toksykologii klinicznej.
W przypadku syntetycznych kannabinoidów kontrolowanych obecnie na poziomie federalnym, nasze certyfikowane standardy roztworów tych substancji są zwolnione z DEA, co pozwala laboratoriom na składanie zamówień bez dodatkowych formalności regulacyjnych. W przypadku klientów z USA mogą obowiązywać wymogi regulacyjne specyficzne dla danego stanu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)