Merck
S-084
Supelco
AB-PINACA 5-Hydroxypentyl metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N4O3
Masa cząsteczkowa:
346.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A major metabolite of AB-PINACA, a synthetic cannabinoid commonly found in a variety of black market drug products marketed as herbal smoking blends. This monohydroxy analog is also referred to as the omega-hydroxy metabolite of AB-PINACA.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup