Merck
NMID710
Supelco
Testosterone propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3