Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7850,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
diazepam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1cc2c([n]([c](c(c2c3ccccc3)N)=O)C)cc1
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(15(18)16(19)20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,18H2,1H3
InChI key
GHUMMQSCMAWOQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family diazepam | API family temazepam, diazepam | API family clonazepam | API family ziprasidone |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?