Merck
M-203
Supelco
Maprotiline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D3H20N · HCl
Masa cząsteczkowa:
316.88
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do stosowania w testach narkotykowych w moczu, toksykologii klinicznej lub analizie kryminalistycznej za pomocą LC-MS/MS lub GC/MS. Maprotylina jest tetracyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym sprzedawanym pod nazwą handlową Ludiomil do leczenia depresji.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)