Merck
H-004
Supelco
Hydromorphone solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
110,00 zł
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
A certified reference standard suitable for use as a starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, and pain prescription monitoring to urine drug testing and pharmaceutical research. Hydromorphone, marketed under brand names including Palladone and Dilaudid®, is a very potent opioid analgesic. The drug is often used medicinally as an alternative to morphine for treatment of pain or as a cough suppressant for painful coughing resulting from continued bronchial irritation.
Zastosowanie
  • Quantitative analysis of Haloperidol: Development of a sensitive LC-MS/MS method for Haloperidol quantification in human plasma, employing Haloperidol-D₄ as an internal standard and incorporating phospholipid removal pretreatment to enhance detection accuracy (Zidekova et al., 2021).
  • Automated determination in toxicological studies: Utilization of Haloperidol-D₄ in an automated method for toxicokinetic studies of Trimebutine and its metabolites, demonstrating the compound′s role in high-throughput forensic toxicology (Larabi et al., 2015).
  • High-throughput drug monitoring: Application of ′high throughput′ solid-phase extraction and turbo ionspray LC-MS-MS for Haloperidol determination in plasma, showcasing the efficiency of Haloperidol-D₄ as a stable isotope-labeled standard for enhancing bioanalytical procedures (Hempenius et al., 1999).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dilaudid is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin E Hale et al.
Journal of opioid management, 8(5), 299-314 (2012-12-19)
This analysis was designed to assess the pooled safety and tolerability of once-daily hydromorphone extended release (ER) (OROS® hydromorphone ER) in opioid-naïve and opioid-tolerant patients with chronic cancer or noncancer pain. Safety results were pooled from 13 controlled and uncontrolled
Bonnie L Hay Kraus
Veterinary anaesthesia and analgesia, 40(1), 28-34 (2012-10-23)
The goal of this study was to evaluate the effectiveness of maropitant (Cerenia(®)) in preventing vomiting after premedication with hydromorphone. Randomized, blinded, prospective clinical study. Eighteen dogs ASA I/II admitted for elective orthopedic surgical procedures. The dogs were a mixed
Jessica R Barker et al.
Veterinary surgery : VS, 42(1), 79-84 (2012-12-12)
To evaluate efficacy of a topical epidural analgesia used alone, or in combination with hydromorphone, against a standard pain protocol for the 48 hours immediately after hemilaminectomy. Randomized, blinded, controlled, clinical trial. Dogs (n = 30) with thoracolumbar intervertebral disc disease
Leah C Stern et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 241(3), 344-347 (2012-07-21)
To determine the frequency of postoperative vomiting in dogs undergoing routine orthopedic surgery that were treated with hydromorphone and whether that frequency would vary on the basis of administration route. Noncontrolled clinical trial. Animals-58 client-owned dogs with cranial cruciate ligament
Kyung Hee Lee et al.
Journal of opioid management, 8(4), 243-252 (2012-09-04)
To evaluate the effectiveness of OROS® hydromorphone in reducing breakthrough pain (BTP) medication frequency in Korean patients with chronic cancer pain. Multicenter, prospective, open-label, phase IV study. Patients with chronic malignant pain using immediate-release oxycodone more than two times per
Produkty
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Protokoły
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.