Merck
M-137
Supelco
Mycophenolic acid-d3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17O6D3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C/C(CCC(O)=O)=C\CC1=C(O)C2=C(COC2=O)C(C)=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3
Klucz InChI
HPNSFSBZBAHARI-HZIIEIAOSA-N
Opis ogólny
A Certified Spiking Solution® and internal standard for use in the quantitation of mycophenolic acid levels in serum or whole blood by LCMS. Assayed in therapeutic drug monitoring to ensure patients remain within the drug′s therapeutic range, mycophenolic acid is an immunosuppressant drug and the active metabolite of the prodrug mycophenolate mofetil.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Safraaz Mahamed et al.
The Journal of physiology, 586(8), 2171-2181 (2008-02-23)
Long-term facilitation (LTF) is a form of respiratory neuroplasticity frequently induced by acute intermittent isocapnic hypoxia (AIH, three 5 min isocapnic hypoxic episodes). Although repetitive apnoeas are a frequent natural occurrence producing brief (< 30 s) episodes of hypoxia and
Miguel Toro-Sazo et al.
PloS one, 14(1), e0209804-e0209804 (2019-01-11)
The last fifteen years have seen the emergence and overflow into the drug scene of "superpotent" N-benzylated phenethylamines belonging to the "NBOMe" series, accompanied by numerous research articles. Although N-benzyl substitution of 5-methoxytryptamine is known to increase its affinity and
John D McCorvy et al.
Nature structural & molecular biology, 25(9), 787-796 (2018-08-22)
Serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) receptors modulate a variety of physiological processes ranging from perception, cognition and emotion to vascular and smooth muscle contraction, platelet aggregation, gastrointestinal function and reproduction. Drugs that interact with 5-HT receptors effectively treat diseases as diverse as
L L Hernandez et al.
Journal of dairy science, 91(5), 1834-1844 (2008-04-19)
Serotonin (5-HT), a neurotransmitter synthesized from tryptophan, has been proposed as a feedback inhibitor of lactation. We determined that the gene coding for tryptophan hydroxylase 1, the rate-limiting enzyme for 5-HT synthesis, is expressed in bovine mammary epithelial cells in
Lingyan Xing et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(44), 14794-14808 (2015-11-06)
Modulation of connectivity formation in the developing brain in response to external stimuli is poorly understood. Here, we show that the raphe nucleus and its serotonergic projections regulate pathfinding of commissural axons in zebrafish. We found that the raphe neurons