Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
Nazwa produktu
Mycophenolic acid, ≥98%
biological source
Penicillium brevicompactum
Quality Segment
assay
≥98%
color
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility - |
| color white to yellow-white | color white to yellow-white | color white to beige | color - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mycophenolic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
target_organs
Immune system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?