Przejdź do
L-034
Levorphanol-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20D3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.39
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC([C@@]2(CCCC3)[C@]3([H])[C@H](N(C([2H])([2H])[2H])CC2)C4)=C4C=C1
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m0/s1/i1D3
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-ZHFAENJZSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® suitable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or prescription monitoring as an internal standard to quantitate levorphanol levels in urine or blood or for isotope dilution methods by LC-MS/MS or GC/MS. Levorphanol is an opiate drug sold under the trade name Levo-Dromoran to treat severe pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D-103T-117N-033
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)