Merck
G-005
Supelco
Glutethimide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO2/c1-2-13(10-6-4-3-5-7-10)9-8-11(15)14-12(13)16/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
JMBQKKAJIKAWKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glutethimide is a hypnotic sedative sold under the trade name Doriden. Glutethimide has a history of abuse in combination with codeine. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from urine drug testing to forensic analysis and clinical toxicology.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Loghin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 5(4), 409-416 (2002-06-18)
It was investigated the in vivo effect of glutethimide on the intracellular neuroadaptation characteristic for m-opioid receptor tolerance induced by chronic codeine treatment and reflected by increased levels of adenylyl cyclase (AC) and cAMP-dependent protein kinase (PKA). AC activity was
C Weinz et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 690(1-2), 233-242 (1997-03-07)
Due to our interest in drugs with a glutarimide structure, we reinvestigated the stereoselectivity of the in vitro biotransformation of the chiral hypnotic-sedative drug glutethimide. Glutethimide enantiomers were separated on a preparative scale by HPLC on cellulose tris(4-methylbenzoate) as chiral
D Petik et al.
Toxicology and industrial health, 24(1-2), 69-78 (2008-09-27)
Animal investigations showed some embryolethal and teratogenic effects of glutethimide, a piperidindion derivative non-barbital hypnotic drug. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of very large doses of glutethimide that were used for a suicide attempt
M Waelbroeck et al.
British journal of pharmacology, 119(7), 1319-1330 (1996-12-01)
1. We have compared the binding properties of the enantiomers of phenglutarimide (1) and of six related compounds to M1 receptors in NB-OK-1 cells, M2 receptors in rat heart, M3 receptors in rat pancreas and the M4 receptors of rat
Zhenbo Liu et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 27(4), 297-301 (2011-10-13)
A novel method was developed using molecular imprinting technology (MIT) coupled with flow-injection chemiluminescence (FI-CL) for highly sensitive detection of phenformin hydrochloride (PH). The phenformin imprinted polymer was synthesized with methacrylic acid (MAA) as a functional monomer and ethylene glycol