Kluczowe dokumenty
I-023
Supelco
Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only)
100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Synonim(y):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Acetaminophen, 1,000 μg/mL
Caffeine, 1,000 μg/mL
(-)-Cotinine, 1,000 μg/mL
Ibuprofen, 1,000 μg/mL
Naproxen, 1,000 μg/mL
(-)-Nicotine, 1,000 μg/mL
Phentermine, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, List I, 100 μg/mL
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100-1,000 μg/mL each component in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wieloskładnikowy roztwór wzorcowy rutynowo monitorowanych leków dostępnych bez recepty (OTC) i na receptę: acetaminofenu; (-)-kotyniny; R,R-(-)-pseudoefedryny; fenterminy; kofeiny; naproksenu; ibuprofenu i (-)-nikotyny. Norma ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku jakościowego w ocenie zakłóceń między składnikami mieszaniny a docelowymi analitami będącymi przedmiotem zainteresowania w metodach analitycznych laboratorium badawczego.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)