Przejdź do
N-114
Norcarfentanil oxalate oxalate salt solution
100 μg/mL in methanol (as a free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Norcarfentanil Oxalate Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O3 · C2H2O4
Masa cząsteczkowa:
380.39
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Produkt N-114 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as a free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for norcarfentanil LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. Norcarfentanil is a major urinary metabolite of carfentanyl, a potent synthetic opioid analgesic drug structurally related to fentanyl. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anesthesia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)