Przejdź do
I-038
Isobutyryl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as a free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.96
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
100 μg/mL in methanol (as a free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N(C1=CC=CC=C1)C2CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C23H30N2O.ClH/c1-19(2)23(26)25(21-11-7-4-8-12-21)22-14-17-24(18-15-22)16-13-20-9-5-3-6-10-20;/h3-12,19,22H,13-18H2,1-2H3;1H
InChI key
RAMJZGOMHMJBHA-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for isobutyryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. Isobutyryl fentanyl is a fentanyl analog and sold on the illicit market as a designer drug or in combination with heroin.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)