999986O
Avanti
4ME 16:0 Diether DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986O
Synonim(y):
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (999986O-200mg)
pkg of 1 × 5 mg (999986O-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (999986O-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986O
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Opis ogólny
Zastosowanie
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysis to quantify DAG
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3