Merck
900408P
Avanti
pacFA-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand 900408P, powder
Synonim(y):
1-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H74N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
768.02
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x10 mg (900408P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (900408P-1mg))
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (900408P-5mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900408P
typ lipidu
click reagents
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)=O
Klucz InChI
MZZDOXWHMLEPLR-FZMBPTIQSA-N
Opis ogólny
Lipid pacFA przyłączony do 2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny zawiera fotoaktywny pierścień diazirynowy z klikalną grupą alkinową.
Działania biochem./fizjol.
1-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diaziryn-3-ylo)-nonanoilo)-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina(pacFA-18:1 PC) może być stosowana do globalnej analizy interakcji białko-lipid w żywych komórkach. pacFA działa jako prekursor do biosyntezy dwufunkcyjnych lipidów. Białka w kontakcie z dwufunkcyjnymi lipidami są następnie sieciowane przez promieniowanie ultrafioletowe (UV) pierścienia diazirynowego. Wreszcie, chemia kliknięć jest wykorzystywana do znakowania alkinu cząsteczką reporterową.
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (900408P-1mg)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (900408P-5mg)
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900408P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathias J Gerl et al.
PloS one, 11(4), e0153009-e0153009 (2016-04-23)
Cell membranes contain hundreds to thousands of individual lipid species that are of structural importance but also specifically interact with proteins. Due to their highly controlled synthesis and role in signaling events sphingolipids are an intensely studied class of lipids.
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)