Merck
870130P
Avanti
18:0 azidoethyl PC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (N-azidoetylo)
Wybierz wielkość
1 MG
1010,00 zł
5 MG
4050,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1010,00 zł
5 MG
4050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H89N4O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
845.18
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870130P-1MG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870130P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)