Merck
890717C
Avanti
14:1 EPC (Tf Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890717C
Synonim(y):
1,2-dimyristoleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól Tf)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H73F3NO11PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
852.03
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (890717C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890717C
stężenie
10 mg/mL (890717C-10mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)OCC
Opis ogólny
Etylofosfocholina (EPC) to amfifilowe kationowe lipidy zawierające hydrofilową grupę główną i lipofilowy ogon.[1]
Działania biochem./fizjol.
1,2-dimyristoleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(14:1 EPC) jest mniej toksyczna i ulega biodegradacji. Wiadomo, że posiada skuteczną aktywność transfekcji DNA.[1] 14:1 EPC jest bardzo zbliżony do naturalnych lipidów triacyloglicerolowych.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890717C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differentially charged hollow core/shell lipid-polymer-lipid hybrid nanoparticles for small interfering RNA delivery.
Jinjun Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7027-7031 (2011-06-24)
Mikhail A Galkin et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (134) (2018-04-24)
Detergents are indispensable for delivery of membrane proteins into 30-100 nm small unilamellar vesicles, while more complex, larger model lipid bilayers are less compatible with detergents. Here we describe a strategy for bypassing this fundamental limitation using fusogenic oppositely charged
Rumiana Koynova et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(27), 7786-7795 (2007-06-19)
Some mixtures of two cationic lipids including phospholipid compounds (O-ethylphosphatidylcholines) as well as common, commercially available cationic lipids, such as dimethylammonium bromides and trimethylammonium propanes, deliver therapeutic DNA considerably more efficiently than do the separate molecules. In an effort to
Li Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 4(4), 615-623 (2007-04-06)
To date, the primary approach to improving the transfection properties of cationic lipids has been the synthesis of new kinds of cationic amphipaths. Recently, however, it was found that combining two cationic lipid derivatives having the same head group but
Rumiana Koynova et al.
Molecular pharmaceutics, 6(3), 951-958 (2009-04-04)
Synthetic cationic lipids are widely used components of nonviral gene carriers, and the factors regulating their transfection efficiency are the subject of considerable interest. In view of the important role that electrostatic interactions with the polyanionic nucleic acids play in