Merck
880610P
Avanti
14:0 PEG750 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880610P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-750] (sól amonowa)
Wybierz wielkość
25 MG
974,00 zł
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
974,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880610P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880610P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
VFYYWORTWRUFNA-DBYYOURKSA-N
Opis ogólny
16:0 PEG750 PE jest fosfolipidem sprzężonym z glikolem polietylenowym (PEG). Masa cząsteczkowa i dokładna masa są uśrednione w oparciu o polidyspersyjność PEG.
Zastosowanie
14:0 PEG750 PE został użyty jako lipid stabilizujący w magneto liposomach celujących w receptor folianowy.[1] Został również wykorzystany do indukowania modyfikacji powierzchni grafenu.[2]
Działania biochem./fizjol.
Neutralna hydrofilowa cząsteczka glikolu polietylenowego (PEG) w stosunku 14:0 sprzyja skutecznemu hamowaniu adsorpcji białek podczas modyfikacji nanoporów grafenowych.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880610P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface modification of graphene nanopores for protein translocation
Shan YP, et al.
Nanotechnology, 24(49), 495102-495102 (2013)
Multicomponent folate-targeted magnetoliposomes: design, characterization, and cellular uptake
Bothun GD, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 7(6), 797-805 (2011)
Y P Shan et al.
Nanotechnology, 24(49), 495102-495102 (2013-11-16)
Studies of DNA translocation through graphene nanopores have revealed their potential for DNA sequencing. Here we report a study of protein translocation through chemically modified graphene nanopores. A transmission electron microscope (TEM) was used to cut nanopores with diameters between