Kluczowe dokumenty
880520P
Avanti
18:0 PEG550 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880520P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-550] (sól amonowa)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (880520P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880520P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880520P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C67H132NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-65(69)87-62-64(90-66(70)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)63-89-91(72,73)88-37-36-68-67(71)86-61-60-85-59-58-84-57-56-83-55-54-82-53-52-81-51-50-80-49-48-79-47-46-78-45-44-77
Klucz InChI
BVFRHFBILZSLAT-DBYYOURKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)