Merck
880345P
Avanti
PChcPC
Avanti Research - A Croda Brand 880345P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-cholesterylokarbonoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H94NO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
908.28
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880345P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880345P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C52H94NO9P/c1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-49(54)58-38-44(39-60-63(56,57)59-36-35-53(7,8)9)62-50(55)61-43-31-33-51(5)42(37-43)27-28-45-47-30-29-46(41(4)25-23-24-40(2)3)52(47,6)34-32-48(45)51/h27,40-41,43-48H,10-26,28-39H2,1-9H3/t41-,43?,44
Klucz InChI
KKNCLZSXBLVOBE-JGQOPVPKSA-N
Działania biochem./fizjol.
PChcPC to fosfolipid modyfikowany sterolem (SML), o którym wiadomo, że utrzymuje stabilność dwuwarstw. Nie wymieniają się one swobodnie między błonami tak jak cholesterol. Ta nowa klasa fosfolipidów stanowi nowe narzędzie do badań biofizycznych błon. Może to usprawnić proces dostarczania leków za pośrednictwem liposomów. Szczególnie w narządach, przed usunięciem wolnego cholesterolu z dwuwarstw krwi, skóry lub płuc.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880345P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maryam Iman et al.
International journal of pharmaceutics, 408(1-2), 163-172 (2011-02-01)
1,2-Di-stigma-steryl-hemi-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSHemsPC) is a new lipid in which two molecules of stigmasterol (an inexpensive plant sterol) are covalently linked via a succinic acid to glycerophosphocholine. Since amphotericin B (AmB) interacts with sterols, we postulated that DSHemsPC could be used in
Zhaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(46), 15702-15712 (2008-10-28)
We synthesized a family of sterol-modified glycerophospholipids (SML) in which the sn-1 or sn-2 position is covalently attached to cholesterol and the alternative position contains an aliphatic chain. The SML were used to explore how anchoring cholesterol to a phospholipid
F Foglia et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(13), 8275-8281 (2011-06-04)
Langmuir isotherm, neutron reflectivity, and small angle neutron scattering studies have been conducted to characterize the monolayers and vesicular bilayers formed by a novel chimeric phospholipid, ChemPPC, that incorporates a cholesteryl moeity and a C-16 aliphatic chain, each covalently linked
Zhaohua Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(23), 4146-4149 (2009-05-09)
Extreme makeover of cholesterol: Cholesterol exchange is a major reason for the instability of liposomes in blood. The formation of a covalent hybrid between cholesterol and glycerophosphocholine preserves the bilayer-stabilizing effect of free cholesterol but prevents its transfer from the