Merck
880342P
Avanti
16:0-16:0(acrylate) PC
Avanti Research - A Croda Brand 880342P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-[16-(akryloksy)palmitoilo]-sn-glicero-3-fosforylocholina
Wybierz wielkość
10 MG
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880342P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO10P/c1-6-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-30-33-42(46)51-38-40(39-53-55(48,49)52-37-35-44(3,4)5)54-43(47)34-31-28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-32-36-50-41(45)7-2/h7,40H,2,6,8-39H2,1,3-5H3/t40-/m1/s1
Klucz InChI
RSMUYMLRJLXQQK-RRHRGVEJSA-N
Zastosowanie
16:0-16:0(akrylan) PC lub 1-palmitoilo-2-[16-(akryloksy)palmitoilo]-sn-glicero-3-fosforylocholina nadaje się do stosowania w przygotowywaniu funkcjonalizowanych powierzchni szklanych do badania interakcji cząstek koloidalnych.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880342P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interaction of colloidal particles with biologically relevant complex surfaces
Hernandez MJ, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 580, 123778-123778 (2019)
Patrick Drücker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(49), 14877-14886 (2014-11-22)
Solid-supported lipid bilayers (SLBs) mimicking a biological membrane are commonly used to investigate lipid-lipid or lipid-protein interactions. Simple binary or ternary lipid systems are well established, whereas more complex model membranes containing biologically important signaling lipids such as phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PI(4,5)P2)
J H Chon et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 10(1), 95-107 (1999-03-26)
The significance of molecular design methodologies based upon membrane-mimetic systems lies in the ability to engineer robust materials of varying geometry with a high degree of reproducibility and molecular control over surface order and chemistry. However, non-covalently associated assemblies, in