Kluczowe dokumenty
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
new
Synonim(y):
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C118H226N47
Masa cząsteczkowa:
2303.37
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Zastosowanie
Advanced drug delivery
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3