Merck
870713P
Avanti
13:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870713P, powder
Synonim(y):
tridekanoilokoenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H69N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1014.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870713P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870713P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
13:0 Koenzym A, znany również jako tridekanoilokoenzym A, jest pochodną koenzymu A kwasu tridekanowego. 13:0 Koenzym A jest długołańcuchowym acylo-CoA.
Zastosowanie
13:0 Koenzym A został użyty jako wzorzec do pomiarów spektrometrii masowej produktów oznaczania kwasów tłuszczowych-CoA.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870713P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Makarova et al.
Current biology : CB, 30(3), 367-380 (2020-01-21)
Membrane function is fundamental to life. Each species explores membrane lipid diversity within a genetically predefined range of possibilities. How membrane lipid composition in turn defines the functional space available for evolution of membrane-centered processes remains largely unknown. We address