Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł |
Informacje o tej pozycji
823,00 zł
Nazwa produktu
13:0 Lyso PC, 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C
concentration
10 mg/mL (855476C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform | description 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder | description 1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform | description 1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
| assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) |
| form liquid | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855476P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855376P |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg) | packaging pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 13:0 Lyso PC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?