Kluczowe dokumenty
870205P
Avanti
16:0 PDP PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870205P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[3-(2-pirydylotio)propionian] (sól sodowa)
Wybierz wielkość
3230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3230,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870205P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870205P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C45H81N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-32-44(49)53-39-41(56-45(50)33-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)40-55-57(51,52)54-37-36-46-42(48)34-38-58-59-43-31-29-30-35-47-43;/h29-31,35,41H,3-28,32-34,36-40H2,1-2H3,(H,46,48)(H,51,52);/q;+1/p-1/t41-;/m1./s1
Klucz InChI
IUSHQKJFHVODPF-QUEDAWNRSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)