Merck
870202O
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research - A Croda Brand 870202O
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[3-(2-pirydyloditio)propionian] (sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
3230,00 zł
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
3230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H84N2O9PNaS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
963.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870202O-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870202O
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
Klucz InChI
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
Opis ogólny
18:1 PDP PE, określany również jako 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[3-(2-pirydyloditio)propionian], jest funkcjonalizowanym lipidem modyfikowanym przez grupę czołową. Sfunkcjonalizowane lipidy działają głównie jako cząsteczki reporterowe.[1]
Zastosowanie
18:1 PDP PE może być stosowany do przygotowywania hydrofobizowanych oligodeoksyrybonukleotydów (ODN) połączonych disulfidami.[2] Może być również stosowany do przygotowania liposomów.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870202O-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disulfide-linked liposomes: effective delivery vehicle for Bcl-2 antisense oligodeoxyribonucleotide G3139
Weecharangsan W, et al.
Anticancer Research, 30(1), 31-37 (2010)
Pathways for modulating exosome lipids identified by high-density lipoprotein-like nanoparticle binding to scavenger receptor type B-1
Angeloni NL, et al.
Scientific reports, 6(1) (2016)
Hitchhiking nanoparticles: Reversible coupling of lipid-based nanoparticles to cytotoxic T lymphocytes
Wayteck L, et al.
Biomaterials, 77, 243-254 (2016)
Laura Wayteck et al.
Biomaterials, 77, 243-254 (2015-11-26)
Following intravenous injection of anti-cancer nanomedicines, many barriers need to be overcome en route to the tumor. Cell-mediated delivery of nanoparticles (NPs) is promising in terms of overcoming several of these barriers based on the tumoritropic migratory properties of particular
Pathways for modulating exosome lipids identified by high-density lipoprotein-like nanoparticle binding to scavenger receptor type B-1
Angeloni NL, et al.
Scientific Reports, 6(1) (2016)